Learn More
Mutexil™ Gants en vinyle naturel sans poudre
Code produit 11720124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
11720124 Standard 1000 pièces
11770524 Grande 1000 pièces
11780524 Moyen 1000 pièces
11790524 XL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11720124 Fournisseur Mutexil™ Code fournisseur 6663190S
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants en vinyle naturel sans poudre Mutexil™ sont jetables et sont disponibles en plusieurs tailles. Testés pour le contact alimentaire.
  • Non poudré
  • Vinyle naturel
  • Fournis dans des boîtes distributrices pratiques
  • Non stérile
Spécification
Certifications/Conformité NQA 1,5, normes EN 455-1-2 et 3, EN 420, CE
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Vinyle
Poudré Sans poudre
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Type de manchette de gant À bord roulé