Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Entonnoir à poudre avec tige conique
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
169 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Entonnoirs en plastique PP avec tiges coniques standard
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 10,3 cm |
| Capacité (métrique) | 169 ml |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Diamètre (impériale) supérieur | 4,06 in |
| Hauteur (impériale) | 4,125 in |
| Filetage (métrique) | 24/40 |
| Type de produit | Entonnoir à poudre |