missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lovibond™ Powder Packs™ :Acide citrique de silice HR
Click to view available options
Quantité:
100/paquet
Plage:
0 à 1,6 mg/l
Volume (métrique):
10 mL
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Il vous suffit de déchirer le Powder Pack™ et de verser le réactif dans l’échantillon
- Leur grande conception facilite leur manipulation
- L’encoche “facile à ouvrir” facilite l’ouverture de l’emballage
- Crée facilement un “V” pour permettre à l’utilisateur de verser le réactif dans l’échantillon
- Le bord biseauté empêche le réactif de se coincer dans les coins
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Composition | Acide citrique |
| Plage de pH | 2,2 |
| Volume (métrique) | 10 mL |
| Format | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Test de qualité de l’eau |
| À utiliser avec (équipement) | Kits de tests Hach™ et kits de tests d’autres fabricants, colorimètres et spectrophotomètres |
| Quantité | 100/paquet |
| Plage | 0 à 1,6 mg/l |
| Conditions de stockage | 20°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu