Learn More
Buerkle™ Échantillonneur PowderProof™
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
120 cm
À utiliser avec (application):
Pour granulés de 2 mm à 4 mm de diamètre
Pour granulés de 2 mm à 4 mm de diamètre.
Pour les poudres jusqu’à 2 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Échantillonnage mobile de poudres et de granulés
- Différentes lances et vis sans fin peuvent être fixés à l’unité d’entraînement robuste et échangés sans problème
- Pour l’échantillonnage de poudres et de granulés à partir de fûts, de barils, de sacs ou de sachets
- PowderProof® avec lance pour une utilisation horizontale, comme l’échantillonnage à partir de sacs, avec lance pour une utilisation verticale, pour l’échantillonnage à partir de récipients ouverts comme des barils, des fûts ou des sacs
Specifications
Specifications
| Type de produit | Échantillonneur PowderProof |
| Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
| Comprend | Moteur 12 V, deux batteries rechargeables, chargeur rapide, clip pour le maintien du sac et de la brosse de nettoyage |
| À utiliser avec (application) | Pour les poudres jusqu’à 2 mm de diamètre |
| Longueur (métrique) | 30 cm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction