Learn More
Buerkle™ Échantillonneur PowderProof™
Code produit. p-8002491 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
120 cm
À utiliser avec (application):
Pour granulés de 2 mm à 4 mm de diamètre
Pour granulés de 2 mm à 4 mm de diamètre.
Pour les poudres jusqu’à 2 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10041114
Marque: Buerkle™ 53020302
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’échantillonneur PowderProof™ est la solution professionnelle pratiquement éprouvée pour l’échantillonnage mobile de poudres et de granulés.
  • Échantillonnage mobile de poudres et de granulés
  • Différentes lances et vis sans fin peuvent être fixés à l’unité d’entraînement robuste et échangés sans problème
  • Pour l’échantillonnage de poudres et de granulés à partir de fûts, de barils, de sacs ou de sachets
  • PowderProof® avec lance pour une utilisation horizontale, comme l’échantillonnage à partir de sacs, avec lance pour une utilisation verticale, pour l’échantillonnage à partir de récipients ouverts comme des barils, des fûts ou des sacs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur PowderProof
Matériau Acier inoxydable (V4A)
Comprend Moteur 12 V, deux batteries rechargeables, chargeur rapide, clip pour le maintien du sac et de la brosse de nettoyage
À utiliser avec (application) Pour les poudres jusqu’à 2 mm de diamètre
Longueur (métrique) 30 cm