Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur PowderThief 12,5 mm de diamètre
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En acier inoxydable de haute qualité 316L
- Large gamme de tailles d’échantillon
- Large gamme de longueurs d’échantillonneur
- Simplicité d’utilisation
- Une gamme d’embouts est disponible pour qu’un seul échantillonneur puisse être utilisé pour échantillonner avec précision une gamme de volumes différents
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur de poudre |
| Matériau | Acier inoxydable (316) |
| Matériau de la poignée | Acier inoxydable (316) |
| Diamètre (métrique) | 12,5 mm |
| Longueur (métrique) | 2000 mm |