Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, nitrocellulose, mini
Description
Les empilements de transfert Invitrogen Power Blotter Select sont utilisés pour transférer des protéines à l’aide du système Invitrogen Power Blotter. Les empilements jetables pré-assemblées sont équipés d’une membrane de transfert de nitrate de cellulose intégrée pour effectuer un transfert à sec des protéines à partir de gels de polyacrylamide. Chaque empilement de transfert Power Blotter Select contient du papier filtre, une membrane et les tampons de cathode et d’anode appropriés incorporés dans une matrice de gel solide pour permettre un transfert rapide et fiable des protéines.
Membrane en nitrate de cellulose :
- Porosité 0,2 µm
- Constitué à 100 % de nitrate de cellulose pur afin d’assurer un transfert de haute qualité.
- Compatible avec les méthodes de détection couramment utilisées telles que la coloration, la chimiluminescence ou la fluorescence.
- Les protéines se lient sous forme d’interactions hydrophobes et électrostatiques.
- La capacité de la liaison protéinique est de 209 µg/cm2.
Transfert rapide, efficace et uniforme :
- Le stack de transfert prêt à l’emploi prend peu de temps à installer
- Transferts de protéines en seulement 7 minutes
- Empilements fabriqués avec des membranes de haute qualité pour une efficacité de liaison élevée, un transfert uniforme et une sensibilité de détection élevée
Reproductibilité accrue :
- Les empilements préassemblés offrent des performances constantes
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 8 cm |
| Largeur (métrique) | 8 cm |
| Quantité | 40 stacks |
| Format | Pile de transfert |
| Matériau | Nitrocellulose |
| Porosité | 0,2 μm |
| Contenu et stockage | 40 stacks de transfert mini (8 cm x 8 cm) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Dimensions (LxW) | Mini, 8 cm x 8 cm |
| Gamme de produits | Power Blotter |
| Afficher plus |