Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, mini
Description
Les empilements de transfert Invitrogen Power Blotter Select sont utilisés pour transférer des protéines à l’aide du système Invitrogen Power Blotter. Les empilements jetables pré-assemblées sont équipés d’une membrane de transfert de nitrate de cellulose intégrée pour effectuer un transfert à sec des protéines à partir de gels de polyacrylamide. Chaque empilement de transfert Power Blotter Select contient du papier filtre, une membrane et les tampons de cathode et d’anode appropriés incorporés dans une matrice de gel solide pour permettre un transfert rapide et fiable des protéines.
Membrane en difluorure de polyvinylidène (PVDF) :
- Porosité de 0,2 µm, faible fluorescence
- Pré-activé et prêt à l’emploi sans aucun prétraitement à l’alcool. Compatibilité
- méthodes de détection couramment utilisées telles que la coloration, l’immunodétection, la fluorescence ou le radiomarquage.
- Les protéines se lient sous la forme d’interactions hydrophobes
- La capacité de la liaison protéinique est de 240 µg/cm2
Transfert rapide, efficace et uniforme :
- L’empilement de transfert prêt à l’emploi prend peu de temps à configurer
- Transferts de protéines en seulement 7 minutes
- Empilements fabriqués avec des membranes de haute qualité pour une efficacité de liaison élevée, un transfert uniforme et une sensibilité de détection élevée
Reproductibilité accrue :
- Les empilements préassemblés offrent des performances constantes
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 8 cm |
| Largeur (métrique) | 8 cm |
| Quantité | 40 stacks |
| Format | Pile de transfert |
| Matériau | PVDF |
| Porosité | 0,2 μm |
| Contenu et stockage | 40 stacks de transfert mini (8 cm x 8 cm) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Dimensions (LxW) | 8 cm x 8 cm |
| Gamme de produits | Power Blotter |
| Afficher plus |