Learn More
Invitrogen™ Power Blotter XL System
Code produit. 15816162
Click to view available options
Quantité:
1 système
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15816162
Marque: Invitrogen™ PB0013
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Cassette XL de buvard d’alimentation Invitrogen, station de buvard d’alimentation Invitrogen
Obtenez un transfert de protéines semi-sec rapide et efficace avec le Power Blotter Invitrogen™.
Le système Invitrogen™ Power Blotter est spécialement conçu pour le transfert rapide en milieu semi-sec de protéines des gels de polyacrylamide (SDS-PAGE) aux membranes en nitrate de cellulose ou PVDF, en 5 à 12 minutes. Le système Power Blotter comprend une alimentation intégrée optimisée pour favoriser un transfert de protéines constant et à haute efficacité.
La cassette Power Blotter favorise le transfert simultané de gels. La station Power Blotter dispose d’une interface tactile LCD en couleur, facile à utiliser, avec des méthodes de transfert préprogrammées pour différents nombres et tailles de gels et gammes de poids moléculaire. Facile à utiliser, la fonction de programmation tactile permet de créer, d’enregistrer et d’exécuter rapidement des paramètres de transfert personnalisés.
Le système Power Blotter favorise un transfert très efficace, en 7 minutes, lorsqu’il est associé aux piles de transfert Power Blotter Select ou en 10 minutes lorsqu’il est combiné au tampon de transfert Power Blotter 1-Step. L’instrument est également efficace dans les protocoles de transfert standard en milieu semi-sec de 30 à 60 minutes, basés sur le tampon Towbin traditionnel.
Caractéristiques :
  • Efficacité — Transfert de protéines d’une grande efficacité sur un large spectre de poids moléculaire par rapport aux méthodes classiques de transfert en milieu semi-sec et humide.
  • Rapidité : transfert en 5 à 12 minutes lorsqu’il est associé aux piles de transfert Power Blotter Select ou au tampon de transfert Power Blotter 1-Step
  • Alimentation intégrée — Fonctionnement homogène entre l’unité de commande et la cassette ; aucune alimentation externe nécessaire
  • Programmation grâce à une fonction tactile facile à utiliser — Bénéficiez de méthodes de transfert préprogrammées ou créez, enregistrez et exécutez vos propres méthodes de transfert.
  • Flexibilité — Transfert simultané
  • Polyvalence : compatible avec les piles de transfert Power Blotter Select, le tampon de transfert Pierce 1-Step pour les programmes de transfert rapide ou le tampon de transfert Towbin pour les méthodes de transfert classiques en milieu semi-sec
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Station Power Blotter
• Cassette Power Blotter XL
À utiliser avec (application) Transfert Western
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Mode of Transfer Semi-sec
Gamme de produits Power Blotter
Cadence 2 gels midi ou 4 gels mini
Type Système Blotter
Quantité 1 système