Learn More
Invitrogen™ Pack de bienvenue de buvard d’alimentation XL
Code produit. 15853984
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15853984
Marque: Invitrogen™ PB0113
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Station Power Blotter ; Cassette Power Blotter XL ; Stacks de transfert Power Blotter Select, Nitrate de cellulose, standard ; Membranes et filtres prédécoupés Power Blotter, nitrate de cellulose, standard ; Tampon de transfert Power Blotter 1-Step
Obtenez un transfert de protéines semi-sec rapide et efficace avec le Power Blotter Invitrogen™.
Le système Power Blotter Invitrogen™ est spécialement conçu pour le transfert rapide en milieu semi-sec de protéines des gels de polyacrylamide aux membranes en nitrate de cellulose ou PVDF, en 5 à 12 minutes. Le buvard d’alimentation est doté d’une alimentation intégrée optimisée pour permettre un transfert de protéines constant et à haute efficacité.
Le système Power Blotter favorise un transfert très efficace, en 7 minutes, lorsqu’il est associé aux piles de transfert Power Blotter Select ou en 10 minutes lorsqu’il est combiné au tampon de transfert Power Blotter 1-Step. L’instrument est également efficace dans les protocoles de transfert standards en milieu semi-sec de 30 à 60 minutes, basés sur les tampons traditionnels.
Caractéristiques :
  • Efficace— efficacité de transfert élevée avec une large gamme de tailles de protéines par rapport aux méthodes classiques de transfert semi-sec ou humide (réservoir)
  • Rapidité : transfert en 5 à 12 minutes lorsqu’il est associé aux piles de transfert Power Blotter Select ou au tampon de transfert Power Blotter 1-Step
  • Alimentation intégrée— fonctionnement sans interruption entre l’unité de commande et la cassette ; aucune alimentation externe n’est nécessaire
  • Programmation tactile facile— méthodes de transfert préprogrammées pratique ou création, enregistrement et exécution de vos propres méthodes de transfert.
  • Flexible— permet un transfert simultané
  • Polyvalence : compatible avec les piles de transfert Power Blotter Select, le tampon de transfert Pierce 1-Step pour les programmes de transfert rapide ou le tampon de transfert Towbin pour les méthodes de transfert classiques en milieu semi-sec
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Gels Novex Bolt, gels de protéines NuPage
Quantité 1 kit
Matériau Nitrocellulose
Contenu et stockage • Station Power Blotter
• Cassette Power Blotter XL
• Stacks de transfert Power Blotter Select, nitrate de cellulose, taille standard
• Membranes et filtres prédécoupés Power Blotter, nitrate de cellulose, taille standard
• Tampon de transfert Power Blotter 1-Step
Conditions d’expédition Température ambiante
Mode de transfert Semi-sec
Gamme de produits Power Blotter