Learn More
Invitrogen™ Pack de bienvenue Power Blotter
Description
Includes
Station Power Blotter ; Cassette Power Blotter ; Stacks de transfert Power Blotter Select, Nitrate de cellulose, standard ; Membranes et filtres prédécoupés Power Blotter, nitrate de cellulose, standard ; Tampon de transfert Power Blotter 1-Step
Le système Power Blotter Invitrogen™ est spécialement conçu pour le transfert rapide en milieu semi-sec de protéines des gels de polyacrylamide aux membranes en nitrate de cellulose ou PVDF, en 5 à 12 minutes. Le buvard d’alimentation est doté d’une alimentation intégrée optimisée pour permettre un transfert de protéines constant et à haute efficacité.
Le système Power Blotter favorise un transfert très efficace, en 7 minutes, lorsqu’il est associé aux piles de transfert Power Blotter Select ou en 10 minutes lorsqu’il est combiné au tampon de transfert Power Blotter 1-Step. L’instrument est également efficace dans les protocoles de transfert standards en milieu semi-sec de 30 à 60 minutes, basés sur les tampons traditionnels.
Caractéristiques :
- Efficace— efficacité de transfert élevée avec une large gamme de tailles de protéines par rapport aux méthodes classiques de transfert semi-sec ou humide (réservoir)
- Rapidité : transfert en 5 à 12 minutes lorsqu’il est associé aux piles de transfert Power Blotter Select ou au tampon de transfert Power Blotter 1-Step
- Alimentation intégrée— fonctionnement sans interruption entre l’unité de commande et la cassette ; aucune alimentation externe n’est nécessaire
- Programmation tactile facile— méthodes de transfert préprogrammées pratique ou création, enregistrement et exécution de vos propres méthodes de transfert.
- Flexible— permet un transfert simultané
- Polyvalence : compatible avec les piles de transfert Power Blotter Select, le tampon de transfert Pierce 1-Step pour les programmes de transfert rapide ou le tampon de transfert Towbin pour les méthodes de transfert classiques en milieu semi-sec
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Gels Novex Bolt, gels de protéines NuPage |
| Quantité | 1 kit |
| Matériau | Nitrocellulose |
| Contenu et stockage | • Station Power Blotter • Cassette Power Blotter • Stacks de transfert Power Blotter Select, nitrate de cellulose, taille standard • Membranes et filtres prédécoupés Power Blotter, nitrate de cellulose, taille standard • Tampon de transfert Power Blotter 1-Step |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Mode de transfert | Semi-sec |
| Gamme de produits | Power Blotter |