Learn More
Labconco Power Cord Schuko CEE 230V-16A
Code produit. 18005471 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
:
Power cord: Amps: 16; Voltage: 250; Plug Type: Schuko
Code produit. 18005471
Marque: Labconco 1336500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Power Cord Schuko CEE 230V-16A is a replacement Schuko power cord for 230V/50Hz Labconco freeze dryer models.
  • Power Cord Schuko CEE is 230 V, 16 A
  • Serves as a replacement Schuko power cord for 230 V/50 Hz Labconco freeze dryer models
Spécification
Type de produit Power Cord
Tension 230 V