Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Alimentation électrique
Code produit. 11787338 Tous les produits Schott Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Contrôleurs VisiLED MC750, MC1100 ou MC1500
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. À utiliser avec (équipement) unitSize
11787338 Contrôleurs VisiLED MC750, MC1100 ou MC1500 1 pièce
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11787338
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Alimente les systèmes VisiLED. Comprend 100-240 VCA.
  • Entrée d’alimentation de 100-240 VAC
  • 50/60 Hz
  • Sortie de 21 V / 1,00A, UL et CE (Dispositifs médicaux inclus)
  • Pour une utilisation avec les contrôleurs VisiLED
Spécification
Type Alimentation électrique
À utiliser avec (équipement) Contrôleurs VisiLED MC750, MC1100 ou MC1500
Tension 21/24 VCC