Learn More
Honeywell™ Gants POWERCOAT™ 948-31 Nitraf
Description
- La formule en nitrile a été sélectionnée pour donner au gant une plus grande élasticité et une dextérité inégalée
- L’intérieur en coton floqué offre à l’utilisateur un plus grand confort
- La finition rugueuse du gant améliore la préhension, pour saisir les objets gras ou humides
- Le nitrile garantit de bonnes propriétés chimiques et d’excellentes caractéristiques mécaniques (abrasion)
- Il est particulièrement adapté à la manipulation des huiles, graisses et hydrocarbures
- Il résiste à l’ozone et à la chaleur
- La manchette aide à protéger une grande partie de l’avant-bras
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | CATÉGORIE CE : Risques irréversibles de niveau III Conformes à la norme de base EN 4202003 Risques mécaniques EN 388-2016 Risques chimiques EN 374-2003 |
| Couleur | Émeraude |
| Matériau | Nitrile |
| Dimensions | 7 |
| Épaisseur (métrique) | 0,4 cm |
| Longueur (métrique) | 34 cm |