Learn More
Honeywell™ Gants POWERCOAT™ Nitri-Knit
Description
- Gant en nitrile soutenu
- Revêtement interlock en coton
- Finition texturée
- Le revêtement en tricot interlock offre aux gants une résistance accrue aux coupures, aux accrocs, aux abrasions et aux perforations tout en offrant un confort à la personne les portant
- La partie de la main est traitée avec un agent antibactérien et anti-moisissure permanent
- La finition texturée unique offre une excellente préhension sur les objets huileux, humides ou secs
- La haute teneur en nitrile offre une résistance supérieure aux coupures, aux accrocs, aux abrasions et aux perforations
- Surpasse les gants en caoutchouc naturel, en néoprène et en vinyle lorsqu’ils sont exposés à des solvants, à des corrosifs et à des graisses animales
- Le véritable gant enduit possède un lien permanent de nitrile dans la doublure intérieure et ne se décollera pas comme les doublures collées
- Les gants sont exempts de protéines de latex pouvant provoquer des réactions allergiques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EPI de catégorie CE 3, certificat CE / numéro d’attestation BP60077212 0001 |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Bleu |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Dimensions | 7, Standard |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Matériau de revêtement | Coton |
| Longueur (métrique) | 30 cm |