Learn More
PowerEase™ 300W Power Supply (230 VAC)
Code produit. 15326880
Click to view available options
Puissance:
300 W
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15326880
Marque: Invitrogen PS0301
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Alimentation électrique de 300 W PowerEase™ (230 VCA)
L’alimentation électrique PowerEase™ 300 W est entièrement programmable, conçue pour l’électrophorèse sur gel à haut débit. Grâce à l’interface simple et intuitive, l’alimentation des traitements de gel devient un procédé simple et facile.
Remarque :
pour une version 115 VCA (généralement utilisée en Amérique du Nord et au Japon), veuillez consulter la réf. Nº PS0300.
En outre, le bloc d'alimentation PowerEase™ 300 W comprend :
  • Paramètres constants de tension, de courant ou d’alimentation
  • Minuteur intégré pour l’électrophorèse sur gel sans surveillance
  • Jusqu'à 10 programmes personnalisés comportant 10 étapes chacun
  • Quatre jeux de jacks de sortie compatibles avec la plupart des dispositifs d'électrophorèse
Facile à utiliser
Avec le bloc d'alimentation PowerEase™ 300 W, il vous suffit de définir une tension, un courant ou une alimentation constants pour commencer un cycle. Cette alimentation permet facilement le fonctionnement et le transfert de 8 mini-gels, tels que les gels Bolt™ Bis-Tris Plus ou 16 midi-gels à l'aide de la cellule Midi XCell4 SureLock™.
Capacités de programmation
Le bloc d'alimentation PowerEase™ 300 W peut permettre jusqu'à 10 programmes définis par l'utilisateur pour vos cycles d'électrophorèse les plus courants. Chaque programme peut comprendre jusqu’à 10 étapes, pour un contrôle précis des conditions d’électrophorèse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Novex™ Semi-Dry Blotter, XCell SureLock™ Mini, XCell4 SureLock™ Midi, XCell6™ MultiGel, module de transfert XCell II
Contenu et stockage L’alimentation électrique PowerEase™ 300 W comprend le bloc d’alimentation électrique et une carte de référence rapide.
Gamme de produits PowerEase
Puissance 300 W