Learn More
Invitrogen™ PowerEase™ Touch Power Supply
Code produit. p-7244604
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 VCA
Puissance max.:
120 W
350 W
600 W
Conditionnement:
1 pièce
Type de bouchon:
Fiche de type G (prise britannique), type CEE 7/7 (UE)
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16630396
Marque: Invitrogen™ PS0121
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Invitrogen PowerEase Touch power supplies are user-friendly and easy to use with a 4.3-inch backlit LCD touchscreen. The touchscreen and user interface design make setting up custom protocols or selecting one of the pre-programmed gel electrophoresis and transfer methods a breeze.
Invitrogen PowerEase Touch power supplies are user-friendly and easy to use with a 4.3-inch backlit LCD touchscreen. The touchscreen and user interface design make setting up custom protocols or selecting one of the pre-programmed gel electrophoresis and transfer methods a breeze. PowerEase Touch power supplies offer four sets of output jacks that can be used simultaneously and three modes of operation: constant voltage, constant current, and constant power for flexibility of use and efficiency.
L’alimentation électrique PowerEase Touch 120 W est livrée avec quatre jeux de jacks de sortie qui s’utilisent simultanément et est fonctionne selon trois modes : tension constante, courant constant et puissance constante pour plus de flexibilité d’utilisation et d’efficacité. Remarque : pour trouver une version à 115 VCA (généralement utilisée en Amérique du Nord et au Japon), veuillez consulter le n° de réf. PS0120.
Caractéristiques :
  • Écran tactile LCD et interface utilisateur avec invites de menu claires pour une utilisation facile, que ce soit avec la main ou au stylet
  • Conception Interface utilisateur/Expérience utilisateur associée à un écran tactile LCD rétroéclairé de 4,3 pouces pour plus de facilité d’utilisation et de commodité lors de la surveillance de l’avancée du cycle lancé
  • Sortie maximale de 300 V, 500 mA et 120 W
  • Idéal pour les applications telles que l’électrophorèse ADN/ARN, la SDS-PAGE et la PAGE native
  • Quatre jeux de bornes de sortie permettent d’analyser plusieurs unités d’électrophorèse
  • Pieds ajustables permettant de modifier l’angle de visualisation de l’écran
  • Pieds robustes en polyuréthane et boîtier empilable permettant d’empiler les blocs d’alimentation
  • Les modes de fonctionnement incluent une tension constante, un courant constant ou une puissance constante
  • Bloc d’alimentation entièrement programmable pour les programmes avec tension, courant ou alimentation constante
  • Flexibilité de programmation d’une méthode personnalisée (jusqu’à 100 méthodes personnalisées, 20 étapes par méthode, 999 minutes par étape) ou de sélection d’une de plusieurs méthodes d’électrophorèse sur gel et de transfert préprogrammées
  • L’utilisateur peut ajuster les paramètres de l’appareil tels que le volume sonore, la luminosité de l’écran et la durée du mode veille
  • Les fonctions automatiques de sécurité comprennent la détection de charge nulle, de surchauffe, de surtension, de surintensité, de changement de charge et de fuite au sol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage L’alimentation électrique PowerEase Touch 120 W comprend le bloc d’alimentation et une carte de référence rapide.
Description PowerEase Touch 120W
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel
À utiliser avec (équipement) Électrophorèse ADN/ARN, SDS-PAGE et PAGE native
Courant max 500 mA
Gamme de produits PowerEase
Type Power Supply
Alimentation électrique 230 VCA
Quantité 1 each
Conditions d’expédition Température ambiante
Tension max. 230 Vca
Puissance max. 120 W