Learn More
Ansell™ Gants à usage intensif en latex de caoutchouc naturel Powerflex™ série 80-400
Code produit 11776673 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
10
11
Conditionnement:
12 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11776673 10 12 paires
11796673 7 12 paires
11706683 8 12 paires
11786673 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11776673 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 80400100
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-11-2026
Bénéficiez d’une isolation exceptionnelle dans des conditions froides, ainsi que d’une préhension et d’un confort élevés. Associe une couche en acrylique à boucle de terrage thermique à un revêtement en latex naturellement isolant, ce qui garantit une exc
  • Offrent confort et protection pour l’utilisateur, à des températures jusqu’à -30°C, pour un contact court ou intermittent.
  • Doublure colorée en acrylique en boucle de terrage acrylique 
  • La doublure jaune vif offre une meilleure visibilité dans des conditions de faible ou de faible luminosité, pour plus de sécurité
  • Revêtement en latex, naturellement isolant
  • Structure en maille
  • Finition paume enduite
  • Manchettes maillées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Latex de caoutchouc
Certifications/Conformité Norme CATÉGORIE III EN 388 :X231, EN 407 :X2XXXX, EN 511 :020, ANSI
Matériau de la manchette Latex de caoutchouc naturel
Coating Material Latex de caoutchouc naturel
Couleur Bleu
Finition externe Non texturés
Hand Spécifique
Matériau Latex
Type de produit Gants lourds
Dimensions 10
Température (impériale) max. 250 °C
Temperature (Metric) Max 250°C
Type de manchette de gant Tricoté
Matériau de revêtement Acrylique
Doublure Boucle de Terry
Type de paume Paume enduite
Quantité 144 paires
Résistant à Adhérence, résistance à l’abrasion et aux perforations
Séries 80-400