Learn More
Ansell™ Gants à usage intensif en latex de caoutchouc naturel Powerflex™ série 80-400
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Offrent confort et protection pour l’utilisateur, à des températures jusqu’à -30°C, pour un contact court ou intermittent.
- Doublure colorée en acrylique en boucle de terrage acrylique
- La doublure jaune vif offre une meilleure visibilité dans des conditions de faible ou de faible luminosité, pour plus de sécurité
- Revêtement en latex, naturellement isolant
- Structure en maille
- Finition paume enduite
- Manchettes maillées
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Latex de caoutchouc |
| Certifications/Conformité | Norme CATÉGORIE III EN 388 :X231, EN 407 :X2XXXX, EN 511 :020, ANSI |
| Matériau de la manchette | Latex de caoutchouc naturel |
| Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
| Couleur | Bleu |
| Finition externe | Non texturés |
| Hand | Spécifique |
| Matériau | Latex |
| Type de produit | Gants lourds |
| Dimensions | 7 |
| Afficher plus |