Learn More
Ansell™ Powerflex™ 80-409 (ex-Nitrotough™ N1700 FD Insulator™)
Code produit 15894982 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Conditionnement:
6 paires
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15894982 8 6 paires
15804992 9 6 paires
15814992 10 6 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Product Code. 15894982 Supplier Ansell™ Supplier No. 80409080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.70€
    107.10€ / 6 paires
    Économisez 54.60€
    33% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Grande flexibilité et dextérité pour un confort d’utilisation optimal
  • Doublure en nylon sans coutures, calibre 13.
  • Revêtement robuste en nitrile.
  • Complètement trempé.
  • Coutures fines et extensibles pour un excellent confort.
  • Poignet tricoté élastique pour garantir un ajustement serré.
  • Excellente résistance à l’abrasion.
  • Recouvert d’une couche résistante aux pièces polluées manipulées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Matériau arrière Nitrile
Certifications/Conformité EN 388:2016/4121C, EN511/020
Chlorinated Non
Classification Catégorie II
Procédure de nettoyage Température de lavage 40°C
Zone enduite entièrement enduit
Structure Tricoté
Matériau de la manchette Nitrile
Style de coupe Nombre
Description Gant pour tout type de travaux de manipulation dans des conditions thermiques difficiles
Coating Material Caoutchouc nitrile, polyuréthane
Couleur Bleu
Cut Resistance Rating niveau 1
Jetable Réutilisable
Finition externe Rugueux
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Acrylique, Polyester, Polyamide, Polyuréthane, Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants de protection mécanique (usage moyen)
Dimensions 8
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 2.65 mm
Type de doigt Couvre la totalité des doigts
À utiliser avec (application) Protection mécanique
Couleur de manchette de gant Blanc
Type de manchette de gant Doublure tricotée automatique
Grip Design Rugueux
Matériau de revêtement Acrylique, polyester
Doublure Doublure en tricot
Modèle 80-409
Type d’emballage 6 paires dans un sachet, 12 sachets dans un carton
Indice de perforation Niveau 1
Quantité 72 paire
Séries Série Powerflex
Indice de déchirure 2
Dimensions (L x l) 255 x 111 mm
Longueur (impériale) 255 mm
Largeur (métrique) 111 mm
Poids (métrique) 59 g