Learn More
Brady™ Ruban d’étiquetage en vinyle PowerMark™
Code produit. 11552695
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15,24 m x 101,6 mm
15,24 m x 152,4 mm
15,24 m x 203,20 mm
15,24 m x 254 mm
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Marron
Noir
Or
Orange
Rouge
Vert
Violet
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11552695
missing translation for 'mfr': Brady™ 013605
This item is not returnable. View return policy
Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics. PowerMark™ Vinyl Labelling Tape also excels at sticking to highly textured surfaces.
  • Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics.
  • The B-595 material also excels at sticking to highly textured surfaces such as painted cinder block walls, finished uneven wood, textured plastics, rough-pipes and paper-jacketed pipes.
Specifications
Certifications/Conformité Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE
Description Extérieur
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Noir
Finition Brillant
Format Roll
Matériau Vinyle
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Rubans d’étiquetage
À utiliser avec (application) Pour marqueurs de tuyauterie, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail.
À utiliser avec (équipement) MarkWare, imprimante BBP85
Brillant 60° 50 unités Gardner
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1 Roll/Box
Quantité 1 rouleau
Type de logiciel MarkWare
Plage de températures (impériale) -40°F to +180°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +82°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0,024 mm
Dimensions (LxW) 15,24 m x 152,4 mm
Longueur (impériale) 50 ft.
Longueur (métrique) 15 m
Largeur (impériale) 6 in
Largeur (métrique) 150 mm
Alternate Part Number B85-150x15M-595-BK