Learn More
Multiroir™ Tiroir en polypropylène empilable
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliBlanc/liliEnsemble de lames ;/liliEmpilable/liliCouvercle inclus/li/ul
Informations sur la commande
Couleur
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 L |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Tiroir |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions (L x l x H) | 410 x 320 x 220 mm |
| Longueur (métrique) | 410 mm |
| Largeur (métrique) | 320 mm |
| Hauteur (métrique) | 220 mm |