Learn More
Hirschmann™ Entonnoirs en polypropylène
Code produit. 10286581
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
40mm
75mm
100mm
120mm
150mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
Code produit. 10286581
Marque: Hirschmann™ 7750107
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec différentes applications de laboratoire
  • Transparent
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 120mm
Matériau PP
Hauteur (métrique) 180 mm
Longueur (métrique) du tube 90mm
Quantité 12 / boîte