Learn More
Hirschmann™ Polypropylene Funnels
For use with various laboratory applications
Marque:  Hirschmann™ 7750103
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10092751
  • 36.00€ / 24 pièces
Expédition estimée: 15-05-2023
Description
  • Transparent
Spécification
Spécification
40mm
65 mm
24 / boîte
PP
35mm