Learn More
STEMCELL Technologies PP1
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
Description
- PP1 is a reversible inhibitor of the SRC family of tyrosine kinases
- It inhibits LCK, FYN, HCK and SRC with IC50 values of 5, 6, 20 and 170 nM, respectively (Hanke et al.) It is relatively selective for SRC family kinases versus other kinases, inhibiting epidermal growth factor receptor (EGFR), janus-activated kinase 2 (JAK2) and zeta-chain-associated protein kinase 70 (ZAP70) with IC50 values of 0.25, > 50, and > 100 μM, respectively, and KIT, platelet-derived growth factor receptor (PDGFR), and RET tyrosine kinase in the 75 - 100 nM range (Carlomagno et al.; Tatton et al.; Waltenberger et al.; Hanke et al.) PP1 also blocks TGF-β-mediated cellular responses by directly inhibiting type I TGF-β receptors (IC50 = 50 nM; Ungefroren et al.; Maeda et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 172889-26-8 |
| Synonyme | AGL 1872; EI 275 |
| Quantité | 1 mg |
| Formule moléculaire | C16H19N5 |
| Pureté | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.