Learn More
PP58, MedChemExpress
Code produit. 16497538
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
1mg
Code produit. 16497538
Marque: Medchem Express HY18622
MedChemExpress PP58 is a pyrido[2,3-d]pyrimidine-based compound that inhibits PDGFR, FGFR and Src family activities with nanomolar IC50 values.
PP58 is a pyrido[2,3-d]pyrimidine-based compound that inhibits PDGFR, FGFR and Src family activities with nanomolar IC50 values.
Spécification
Nom chimique ou matériau PP58
CAS 212391-58-7
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H19Cl2N5O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (136.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCCOC1=CC=C(NC(N=C2N3C)=NC=C2C=C(C4=C(Cl)C=CC=C4Cl)C3=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 456.32
Poids de la formule 456.32
Pourcentage de pureté 98.94%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.