Learn More
PPNDS, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Code produit. 18055072
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18055072
Marque: Tocris Bioscience 1309/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Potent and selective P2X1 antagonist
Potent and selective P2X1 receptor antagonist (pKB = 7.43 in rat vas deferens). Up to 52-fold selective over P2Y1 receptors, and selective over ecto-nucleotidase, α1A-adrenoceptors, A1, A2B, H1 and M3 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1021868-77-8
Formule moléculaire C18H11N4Na4O14PS2
Poids moléculaire (g/mol) 694.353
Clé InChI TXFLDKHOZFWVAC-UHFFFAOYSA-J
Synonyme ppnds tetrasodium
CID PubChem 57369378
Nom IUPAC tetrasodium;3-[2-[4-formyl-6-methyl-5-oxo-3-(phosphonatooxymethyl)pyridin-2-ylidene]hydrazinyl]-7-nitronaphthalene-1,5-disulfonate
SMILES CC1=NC(=NNC2=CC(=C3C=C(C=C(C3=C2)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C(=C(C1=O)C=O)COP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau PPNDS
Quantité 10 mg
Poids de la formule 694.36
Pourcentage de pureté >98%