Learn More
Bohlender™ Joint à vis HT en PPS BOLA™
Code produit. 10421882
Click to view available options
À utiliser avec:
Pour les tubulures de 10 mm de dia. ext.
Pour tubulure de 12 mm de D.E.
Pour tubulure de 6 mm de D.E.
Pour tubulure de 8 mm de D.E.
Pour tubulures de 2 mm de dia. ext.
Pour tubulures de 3 mm de dia. ext.
Pour tubulures de 4 mm de dia. ext.
Pour tubulures de 6 mm de dia. ext.
Pour tubulures de 8 mm de dia. ext.
Diamètre du filetage:
GL 14
GL 14
GL 18
GL 18
GL 25
GL 25
GL 32
GL 32
GL 45
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10421882
Marque: Bohlender™ D62874
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces raccords à vis pour connecter les équipements et les accessoires à filetages GL à la tubulure à paroi rigide ou aux tubes en verre, en plastique ou en métal. Les raccords à vis HT en PPS Bohlender™ BOLA™ sont parfaits pour fixer les sondes, les thermomètres, les tubes plongeurs ou les câbles dans les cuves de réaction.
  • Bouchon à vis en PPS noir
  • Pièces internes : Bague en V en PPS, joint torique en FKM, bague conique et bague d’étanchéité en PTFE
  • Pour les diamètres de tubulure de moins de 3 mm (non exposées au milieu)
  • Bonne résistance chimique
  • Le milieu est uniquement exposé au PTFE
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux spécifications de la FDA
Matériau PTFE
À utiliser avec Pour tubulure de 6 mm de D.E.
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Quantité d’emballage 1 unité
Diamètre du filetage GL 14
Couleur Noir
Pression maximale 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250°C
Type de produit Joint à vis HT