Learn More
Bohlender™ Vannes à bille GL en PPS et PTFE
Click to view available options
Diamètre (métrique):
Alésage de 4 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre −20° et +200°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- Pression max. de 12 bar
- Adapté au vide
- Vanne à trois voies avec alésage en L et trois raccords avec filetage GL
- Bouchon de robinet d’arrêt sphérique pour une excellente étanchéité
- Vanne d’arrêt à mouvement libre
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA |
| Diamètre (métrique) | Alésage de 4 mm |
| Matériau | PPS, PTFE |
| Longueur totale (métrique) | 80 mm |
| À utiliser avec (application) | Distribution de liquides et de gaz |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -20°C |
| Propriétés de résistance | Résistance chimique universelle |
| Diamètre du filetage | GL 18 |
| Hauteur (métrique) | 90 mm |
| Pression maximale | 12 bars |
| Afficher plus |