Learn More
Bohlender™ Pièces de rechange internes HT en PPS/PTFE
Click to view available options
À utiliser avec:
Pour tubulure de 0,8mm de D.E.
Pour tubulure de 1,6 mm de D.E.
Pour tubulure de 10 mm de D.E.
Pour tubulure de 4 mm de D.E.
Pour tubulure de 6,35 mm de D.E.
Pour tubulure de 6 mm de D.E.
Pour tubulures de 3 mm de dia. ext.
Pour une tubulure de 3,2 mm de dia. ext.
Diamètre du filetage:
GL 14
GL 14
GL 18
GL 25
GL 45
Conditionnement:
1 pièce
Beschreibung
- Bonne résistance chimique
- Adaptés à des températures de -50 à +250°C
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | Conforme aux spécifications de la FDA |
| Matériau | PPS, PTFE |
| À utiliser avec | Pour tubulure de 6,35 mm de D.E. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Diamètre du filetage | GL 14 |
| Comprend | Bague en v (en PPS), bague à rétreint et bague d’étanchéité (toutes les deux en PTFE), joint torique |
| Pression maximale | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250°C |
| Type de produit | Pièces de rechange internes HT |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur