Learn More
KNF™ Neuberger Pompe à vide PPS/PTFE
Pompe à membrane oscillante polyvalente, compacte et sans huile pour un fonctionnement sans contamination et sans entretien. La pompe à vide KNF Neuberger™ PPS/PTFE est disponible en différentes tailles / capacités et versions plus résistantes aux produits chimiques.
Marque: KNF™ Neuberger 043652/043654
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Compacte et polyvalente
- Peut être utilisée comme petit compresseur ou comme système de vide
- Convient pour l’aspiration / la filtration sous vide, l’extraction en phase solide, le dégazage
- Disponible en différents versions selon le milieu en contact avec le matériel
- Versions KT pour les gaz et vapeurs légèrement agressifs ou corrosifs
- Bonne résistance chimique
- Membrane oscillante à l’intérieur de la tête de pompe offrant un fonctionnement sans huile, non contaminé et sans entretien
- Transfert 100 % sans huile
- Écologique
- Niveau élevé d’étanchéité au gaz
- Fournie avec pieds en caoutchouc et câble d’alimentation secteur de 2 m
Spécification
| 230 V, 50 Hz, 65 W | |
| PPS, PTFE | |
| 2.5 kg | |
| 5°C | |
| 50 Hz | |
| 192 mm | |
| 2 bar |
| 90 mm | |
| 65 w | |
| 40°C | |
| 11.5 L/min. | |
| 157 mm | |
| Pompe à vide | |
| 230 V |