Learn More
Bohlender™ Bouchons à vis pivotants en PPS BOLA™
Code produit. 10339872
Click to view available options
À utiliser avec:
Pour tubulure de 6 mm de D.E.
Pour tubulure de 8 mm de D.E.
Pour tubulures de 6,0 mm de dia. ext.
Pour tubulures de 8 mm de dia. ext.
Diamètre du filetage:
GL 18
GL 25
GL 25
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10339872
Marque: Bohlender™ D69024
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour l’insertion de sondes, de tubes ou de tubulures dans des récipients à col GL afin d’éviter toute collision avec l’axe de l’agitateur.Les bouchons à vis pivotants offrent une résistance chimique universelle et conviennent pour le vide.
Les sondes, tubes ou tubulures sont d’abord insérés dans le raccord, puis le raccord est vissé sur le col GL et l’élément inséré peut être fixé dans la position demandée.
  • Bouchon à vis en PPS
  • Pièces internes en PTFE
  • Résistent à des pressions jusqu’à 5 bars
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux spécifications de la FDA
Matériau PPS
À utiliser avec Pour tubulure de 6 mm de D.E.
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Quantité d’emballage 1 unité
Diamètre du filetage GL 18
Pression maximale 5 bars
Max. Operating Temperature (Metric) 250°C
Type de produit Bouchon à vis pivotant