Learn More
Bohlender™ Bouchons à vis pivotants en PPS BOLA™
Click to view available options
À utiliser avec:
Pour tubulure de 6 mm de D.E.
Pour tubulure de 8 mm de D.E.
Pour tubulures de 6,0 mm de dia. ext.
Pour tubulures de 8 mm de dia. ext.
Diamètre du filetage:
GL 18
GL 25
GL 25
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les sondes, tubes ou tubulures sont d’abord insérés dans le raccord, puis le raccord est vissé sur le col GL et l’élément inséré peut être fixé dans la position demandée.
- Bouchon à vis en PPS
- Pièces internes en PTFE
- Résistent à des pressions jusqu’à 5 bars
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux spécifications de la FDA |
| Matériau | PPS |
| À utiliser avec | Pour tubulure de 6 mm de D.E. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Diamètre du filetage | GL 18 |
| Pression maximale | 5 bars |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250°C |
| Type de produit | Bouchon à vis pivotant |