Learn More
Bitartrate de prajmalium, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Prajmalium Bitartrate |
| CAS | 2589-47-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Prajmalium Bitartrate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C23 H33 N2 O2 . C4 H5 O6 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Ajmalanium, 17,21-dihydroxy-4-propyl-, (17R,21α)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Ajmalanium, 17,21-dihydroxy-4-propyl-, (17R,21α)-, salt with (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid (1:1) (9CI), Ajmalanium, 17,21-dihydroxy-4-propyl-, (17R,21α)-, salt with [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioic acid (1:1), 5H-6,10:11,12a-Dimethanoindolo[3,2-b]quinolizine, ajmalanium deriv., Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, ion(1-), (17R,21α)-17,21-dihydroxy-4-propylajmalanium (9CI), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-[R-(R*,R*)]-, ion(1-), (17R,21α)-17,21-dihydroxy-4-propylajmalanium, GT 1012, N-Propylajmaline bitartrate, N-Propylajmaline dihydrogen tartrate, N-Propylajmaline hydrogen tartrate, N-Propylajmalinium hydrogen tartrate, N-n-Propylajmalinium hydrogen tartrate, NPAB, Neo-Gilurytmal, Prajmaline bitartrate, Prajmalium bitartrate |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H33N2O2.C4H6O6/c1-4-10-25-17-11-14(13(5-2)22(25)27)19-18(25)12-23(21(19)26)15-8-6-7-9-16(15)24(3)20(17)23;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-9,13-14,17-22,26-27H,4-5,10-12H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/q+1;/p-1/t13-,14-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25-;1-,2-/m01/s1 |
| Type de solution | Neat |
| SMILES | CCC[N@+]12[C@H](O)[C@@H](CC)[C@@H]3C[C@H]1[C@@H]4N(C)c5ccccc5[C@]46C[C@H]2[C@H]3[C@H]6O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)O |
| Afficher plus |