Learn More
Pralatrexate, MedChemExpress
Code produit. 16490327
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16490327
Marque: Medchem Express HY10446
MedChemExpress Pralatrexate is an antifolate and is a potent dihydrofolate reductasean (DHFR) inhibitor with a Ki of 13.4 pM. Pralatrexate is a substrate for folylpolyglutamate synthetase with improved cellular uptake and retention. Pralatrexate has antitumor activities and has the potential for relapsed/refractory T-cell lymphoma treatment.
Pralatrexate is an antifolate and is a potent dihydrofolate reductasean (DHFR) inhibitor with a Ki of 13.4 pM. Pralatrexate is a substrate for folylpolyglutamate synthetase with improved cellular uptake and retention. Pralatrexate has antitumor activities and has the potential for relapsed/refractory T-cell lymphoma treatment.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pralatrexate
Forme physique Solid
CAS 146464-95-1
Couleur Jaune
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H23N7O5
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (104.72 mM)
SMILES O=C(CC[C@H](NC(C1=CC=C(C=C1)C(CC#C)CC2=NC3=C(N=C(N=C3N=C2)N)N)=O)C(O)=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 477.47
Poids de la formule 477.47
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.