Learn More
Chlorure de pralidoxime, Mikromol™
Description
Chlorure de pralidoxime
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pralidoxime chloride |
| CAS | 51-15-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Pralidoxime chloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C7 H9 N2 O . Cl |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Pyridinium, 2-[(hydroxyimino)methyl]-1-methyl-, chloride (1:1), 2-Formyl-1-methylpyridinium chloride oxime (6CI), Pyridinium, 2-[(hydroxyimino)methyl]-1-methyl-, chloride (9CI), Pyridinium, 2-formyl-1-methyl-, chloride, oxime (8CI), 1-Methyl-2-aldoximinopyridinium chloride, 1-Methylpyridinium-2-aldoxime chloride, 2-(Hydroxyiminomethyl)-1-methylpyridinium chloride, 2-PAM chloride, 2-Pralidoxime chloride, 2-Pyridinealdoxime methochloride, N-Methylpyridinium-2-aldoxime chloride, Pralidoxime chloride, Protopam chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8-10;/h2-6H,1H3;1H |
| SMILES | [Cl-].C[n+]1ccccc1\C=N\O |
| Nom IUPAC | (NE)-N-[(1-metilpiridin-1-io-2-il)metilideno]hidroxilamina;cloruro |
| Afficher plus |