Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dichlorhydrate de pramipexole monohydraté, 98 %
Code produit. 16631832 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. Quantité unitSize
16631832 5 g 5g
16641832 25 g 25g
2 options
Code produit. 16631832
Marque: Thermo Scientific Chemicals 463220050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 191217-81-9
Formule moléculaire C10H21Cl2N3OS
Poids moléculaire (g/mol) 302.26
Numéro MDL MFCD00876894,MFCD02183927
Clé InChI APVQOOKHDZVJEX-QTPLPEIMSA-N
Nom IUPAC dihydrogen (6S)-N6-propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine hydrate dichloride
SMILES [H+].[H+].O.[Cl-].[Cl-].CCCN[C@H]1CCC2=C(C1)SC(N)=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Pramipexole dihydrochloride monohydrate
Plage de pourcentage du dosage 97.5 % min. (HPLC)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, insoluble in dichloromethane
Poids de la formule 302.27