Learn More
Chlorhydrate de pramoxine, LoGiCal
Code produit 30461589
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461589 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461589 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3228.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Pramoxine Hydrochloride
CAS 637-58-1
Noms d’analytes ou de composants Pramoxine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H27 N O3 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (1:1)Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (9CI), Morpholine, 4-[3-(p-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (7CI,8CI), Pramoxine hydrochloride (6CI), 4-[3-(p-Butoxyphenoxy)propyl]morpholine hydrochloride, Pramacort, Pramocaine hydrochloride, Proctofoam, Tronolaine, Tronothan, Tronothane, Tronothane hydrochloride, 3389W95
Formule InChI InChI=1S/C17H27NO3.ClH/c1-2-3-12-20-16-5-7-17(8-6-16)21-13-4-9-18-10-14-19-15-11-18;/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3;1H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.CCCCOc1ccc(OCCCN2CCOCC2)cc1
Nom IUPAC 4-[3-(4-butoxyphénoxy)propyl]morpholine;chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 329.86
Quantité 10 mg
Poids de la formule 329,1758 g/mol