Learn More
chlorure de praséodyme(III) hydraté, REacton™, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11316298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11316298 25 g 25g
11306298 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11316298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011237.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 19423-77-9 | Cl3Pr | 247.26 g/mol
Aqueous solutions of praseodymium(III) chloride can be used to prepare insoluble praseodymium(III) compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19423-77-9
Formule moléculaire Cl3Pr
Poids moléculaire (g/mol) 247.26
Numéro MDL MFCD00149828
Clé InChI LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC praseodymium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Praseodymium(III) chloride hydrate
Point de fusion 115°C
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,7712
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol
Poids de la formule 247.27 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton
Odeur Odorless
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Praseodymium(III) chloride hydrate, REacton, 99.9% (REO)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Praseodymium(III) chloride hydrate