Learn More
Fluorure de praséodyme(III), anhydre, REacton™, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11316918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11316918 25 g 25g
11306918 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11316918 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013658.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13709-46-1 | Molecular Formula: F3Pr | Molecular Weight: 197.90 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13709-46-1
Formule moléculaire F3Pr
Poids moléculaire (g/mol) 197.90
Numéro MDL MFCD00016287
Clé InChI BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC praseodymium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Specifications
Nom chimique ou matériau Praseodymium(III) fluoride
Point de fusion 1395°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Vert
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Densité 6.2 g/mL
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 197.9
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton