Learn More
Fluorure de praséodyme(III), anhydre, REacton™, 99,9895 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11386298 10 g 10g
11366298 2 g 2g
11376298 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11386298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011241.09
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13709-46-1 | F3Pr | 197.90 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13709-46-1
Formule moléculaire F3Pr
Poids moléculaire (g/mol) 197.90
Numéro MDL MFCD00016287
Clé InChI BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC praseodymium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Praseodymium(III) fluoride
Point de fusion 1395°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Vert
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Densité 6.2 g/mL
Formule linéaire PrF3
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 197.9
Pourcentage de pureté 99.9895%
Qualité Reacton