Learn More
Oxyde de praséodyme(III,IV), 99,9 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10266630 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
50 g ; flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10266630 50 g ; flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10266630 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 194620500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 12037-29-5 | O11Pr6 | 1021.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Praseodymium(III, IV) oxide
Note relative au nom 99.9%
CAS 12037-29-5
Couleur Noir ou brun à vert
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Formule moléculaire O11Pr6
Formule linéaire Pr6O11
Numéro MDL MFCD00011178
Merck Index 14, 7712
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3]
Nom IUPAC hexapraseodymium(3+) undecaoxidandiide
Poids moléculaire (g/mol) 1021.44
Poids de la formule 1021.44
Pourcentage de pureté 99.9% (trace metals basis)
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Praseodymium(III,IV) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.