Learn More
Nitrate de praséodyme(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11317647 10 g -
11397637 50 g 50g
11307647 250 g 250g
11387637 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11317647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012909.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 15878-77-0 | H12N3O15Pr | 435.01 g/mol
Praseodymium(III) nitrate hydrate is used in fluorescent display tubes and phosphors. It is also used in the ultrasonic synthesis of phase-pure praseodymium molybdate. It plays a major role in the solvothermal process for formation of doped lanthanide oxysulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15878-77-0
Formule moléculaire H12N3O15Pr
Poids moléculaire (g/mol) 435.01
Numéro MDL MFCD00011175
Clé InChI LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme praseodymium iii nitrate hexahydrate, praseodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, praseodymium nitrate hexahydrate, nitric acid, praseodymium 3+ salt, hexahydrate, praseodymium 3+ hexahydrate trinitrate, ksc529q4r, praseodymium trinitrate hexahydrate, praseodymium nitrate hydrate 1:3:6, praseodymium nitrate,, praseodymium 3+ trinitrate hexahydrate
CID PubChem 204170
SMILES O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Praseodymium(III) nitrate hydrate
Note relative au nom Rare Earth Oxides Content
Couleur Vert
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Informations sur la solubilité Soluble in water,anhydrous amine,alcohol,ether,polar solvents and acetonitrile.
Nom IUPAC trinitrate de praséodyme(3+) ; hexahydrate
Poids de la formule 326.92 (Anhydrous)
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Green crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Praseodymium(III) nitrate hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Praseodymium(III) nitrate hexahydrate