Learn More
Sulfate de praséodyme(III) octahydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342278 100 g 100g
11332278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013180.22
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13510-41-3 | Molecular Formula: H16O20Pr2S3 | Molecular Weight: 714.103 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13510-41-3
Formule moléculaire H16O20Pr2S3
Poids moléculaire (g/mol) 714.103
Numéro MDL MFCD00149832
Clé InChI NIJXLQIGVGZNKP-UHFFFAOYSA-H
Synonyme praseodymium sulfate-water 2/3/8, 3so4.2pr.8h2o, praseodymium sulfate, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trisulfate, praseodymium iii sulfate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate trisulfate
CID PubChem 25022097
Nom IUPAC praséodyme(3+) ; trisulfate ; octahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pr+3].[Pr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Praseodymium(III) sulfate octahydrate
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,7712
Poids de la formule 714.12 (570.00 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton
RUO– À des fins de recherche uniquement