Learn More
Norme de praséodyme : Pr à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Description
Norme de praséodyme : Pr à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Praseodymium |
| CAS | 7440-10-0 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Praseodymium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Pr |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Pr |
| Formule InChI | InChI=1S/Pr |
| SMILES | [Pr] |
| Afficher plus |