Learn More
Pravastatine éthylique Mikromol™
Description
Ester éthylique de pravastatine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pravastatin Ethyl Ester |
| CAS | 2727065-87-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Pravastatin Ethyl Ester |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C25 H40 O7 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Pravastatin Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H40O7/c1-5-15(3)25(30)32-22-13-19(27)11-17-8-7-16(4)21(24(17)22)10-9-18(26)12-20(28)14-23(29)31-6-2/h7-8,11,15-16,18-22,24,26-28H,5-6,9-10,12-14H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19+,20+,21-,22-,24-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@H]1[C@@H](C)C=CC2=C[C@@H](O)C[C@H](OC(=O)[C@@H](C)CC)[C@H]12 |
| Nom IUPAC | éthyle (3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-2-méthyl-8-[(2S)-2-méthylbutanoyl]oxy-1,2,6,7 ,8,8a-hydroxyanaphthalène-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate |
| Afficher plus |