Learn More
Ester isopropylique de pravastatine, Mikromol™
Description
ester isopropylique de pravastatine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pravastatin Isopropyl Ester |
| CAS | 2732719-88-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Pravastatin Isopropyl Ester |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C26 H42 O7 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Pravastatin Isopropyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H42O7/c1-6-16(4)26(31)33-23-13-20(28)11-18-8-7-17(5)22(25(18)23)10-9-19(27)12-21(29)14-24(30)32-15(2)3/h7-8,11,15-17,19-23,25,27-29H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t16-,17-,19+,20+,21+,22-,23-,25-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)OC(C)C)[C@@H]12 |
| Nom IUPAC | (3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hidroxi-2-metil-8-[(2S)-2-metilbutanoil]oxi-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato de propan-2-ilo |
| Afficher plus |