Learn More
Chlorhydrate de prazitone, LoGiCal
Code produit 30461919
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461919 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461919 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3229.01
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Prazitone Hydrochloride
CAS 20432-72-8
Noms d’analytes ou de composants Prazitone Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H19 N3 O3 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 5-Phenyl-5-(2-piperidinylmethyl)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione hydrochloride, 5-Phenyl-5-(2-piperidylmethyl)barbituric acid hydrochloride, AGN 511, Prazitone hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C16H19N3O3.ClH/c20-13-16(11-6-2-1-3-7-11,14(21)19-15(22)18-13)10-12-8-4-5-9-17-12;/h1-3,6-7,12,17H,4-5,8-10H2,(H2,18,19,20,21,22);1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.O=C1NC(=O)C(CC2CCCCN2)(C(=O)N1)c3ccccc3
Nom IUPAC 5-phényl-5-(pipéridin-2-ylméthyl)-1,3-diazinane-2,4,6-trione ; chlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 337.8
Quantité 10 mg
Poids de la formule 337.1193 g/mol