Learn More
Chlorhydrate de prazosine, Mikromol™
Code produit 17922476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17922476 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17922476 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0085.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de prazosine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Prazosin Hydrochloride
CAS 19237-84-4
Noms d’analytes ou de composants Prazosin Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H21 N5 O4 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Prazosin Hydrochloride, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. K (EP) as Hydrochloride, [4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-1-piperazinyl]-2-furanyl-methanone hydrochloride (1:1), 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furanylcarbonyl)-piperazine monohydrochloride, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furoyl)-piperazine monohydrochloride, 2-[4-(2-Furoyl)piperazin-1-yl]-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline hydrochloride, Adversuten, Adverszuten, Alpress LP, CP 12299-1, Deprazolin, Duramipress, Eurex, Furazosin hydrochloride, Hypovase, Hypovasole, Minipress, NSC 292810, Peripress, Pratsiol, Prazosin hydrochloride, Sinetens, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. K (EP), Terazosin Imp. K (EP), Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity K as Hydrochloride, Terazosin Impurity K as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C19H21N5O4.ClH/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;/h3-4,9-11H,5-8H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H
SMILES Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)c4occc4
Nom IUPAC [4-(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolin-2-il)piperazin-1-il]-(furan-2-il)metanona;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 419.86
Quantité 100 mg
Poids de la formule 419,136 g/mol