Learn More
Brady™ Étiquettes vierges prédécoupées pour imprimantes BBP3X, S3XXX et i3300
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Hauteur (métrique):
72 mm
75 mm
152 mm
Largeur (métrique):
28,6 mm
57 mm
101 mm
Répétition verticale (métrique):
82,6 mm
158,8 mm
Conditionnement:
175 pièces
300 pièces
Description
- Idéal pour les étiquettes 5S, les étiquettes de sécurité, les étiquettes d’avertissement, les marqueurs de tuyau, les étiquettes d’équipement et les étiquettes visuelles sur le lieu de travail
- Matériau en vinyle
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Vinyle (B-7569) |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Identification des installations, identification des communications relatives aux dangers, étiquetage des appareils électriques |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimantes d’étiquettes industrielle BBP™30, BBP™31, BBP™33, BBP™35 Multicolor, BBP™37 Multicolor, BradyPrinter i3300, S3000, S3100 et i5300 |
| Étiquettes par rangée | 1 |
| Afficher plus |